Documents
GF57453688
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Synonyme(s) :
LI516101
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.995%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 574-536-88
Poids
20 g
Taille max. des fragments
10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable