GF56346318
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.1m wire, 0.34mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
PT045128
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 563-463-18
L × diam.
0.1 m × 0.34 mm