Principaux documents
GF55464712
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
5m wire, 0.03mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NJ125130
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 554-647-12
L × diam.
5 m × 0.03 mm