GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
NI706010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 535-657-89
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm