GF50892970
Niobium-titanium alloy, Nb56Ti44
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonyme(s) :
NB026020
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-929-70
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm