GF49325643
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 1.05mm, inside diameter 0.65mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007070, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.9%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 493-256-43
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
1.05 mm × 0.65 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N