Principaux documents
GF48134594
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonyme(s) :
SI617975
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 481-345-94
Longueur
1000 mm
Diamètre
10.0 mm