GF48022152
Iron
wire reel, 2m, diameter 0.5mm, hard, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE005155
About This Item
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 480-221-52
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.5 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N