GF48004804
Praseodymium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.01mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Praseodymium, PR000100
About This Item
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 480-048-04
Résistivité
68 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.01 mm
Point d'ébullition
3520 °C (lit.)
Pf
931 °C (lit.)
Densité
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clé InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable