GF43344581
Platinum
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.018mm, insulation thickness 0.002mm, polyester insulation, 99.99%
Synonyme(s) :
Platinum, PT005808
About This Item
Pureté
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 433-445-81
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
2 m × 0.05 mm × 0.002 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable