Principaux documents
GF41553491
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 415-534-91
Longueur
100 m
Diamètre
0.05 mm