GF37811842
Gold
foil, thickness 0.008 mm, 4 mm diameter, purity 99.9%
Synonyme(s) :
AU000140
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 378-118-42
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diamètre
4 mm
4 mm
Épaisseur
0.008 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable