Principaux documents
GF37335348
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI100300
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 373-353-48
L × l × épaisseur
2 m × 38 mm × 0.6 mm