Principaux documents
GF34921100
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 12.7mm, L 20 m, wall thickness 1.6 mm
Synonyme(s) :
ET317690
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 349-211-00
Longueur
20 m
Épaisseur de la paroi
1.6 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable