GF32829958
Tin
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 99.75%
Synonyme(s) :
Tin, SN000150
About This Item
Pureté
99.75%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 328-299-58
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.01 mm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N