Principaux documents
GF30645165
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE210260
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 306-451-65
Taille × épaisseur
2 m × 0.075 mm