Documents
GF30137262
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PC135160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 301-372-62
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm