GF28448691
Silicon
rod, 50mm, diameter 5mm, single crystal, -100, 99.999%
Synonyme(s) :
Silicon, SI007915
About This Item
Pureté
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 284-486-91
L × diam.
50 mm × 5 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N