GF28121958
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 8mm disks, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280350
About This Item
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 281-219-58
Taille × épaisseur
8 mm × 0.3 mm