Documents
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
AL526020
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 254-425-35
Poids
100 g
Taille max. des part.
50 μm