Documents
GF25392449
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonyme(s) :
AJ065120
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 253-924-49
Longueur
50 m
Diamètre
0.05 mm