Documents
GF24750525
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Synonyme(s) :
AL546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 247-505-25
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm