GF21871986
Tin
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000231
About This Item
Essai
98.80%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 218-719-86
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100 x 100 mm × 0.025 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N