Documents
GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU070381
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (coil - half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 195-752-43
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.2 mm