GF17949628
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI095815
About This Item
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 179-496-28
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm
Fil, L × diam.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :