GF17529701
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 000410, Charcoal activated
About This Item
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.95%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 175-297-01
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille × épaisseur
50 × 50 mm × 0.25 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable