Principaux documents
GF17396264
Hafnium
foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, annealed, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000230
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 173-962-64
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Taille × épaisseur
100 x 100 mm × 0.5 mm
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N