Principaux documents
GF15702454
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
AL230750
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 157-024-54
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable