Principaux documents
GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
FF217200
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 135-709-72
L × épaisseur
100 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
1.65 mm × 1.39 mm