GF12467404
Copper
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.4mm, insulation thickness 0.025mm, polyimide insulation, 99.99%
Synonyme(s) :
Copper, CU005886
About This Item
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 124-674-04
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
20 m × 0.4 mm × 0.025 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable