Documents
GF12259256
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 25mm disks, 0.025mm thickness
Synonyme(s) :
FE020225
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-592-56
Diam. × épaisseur
25 mm × 0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1