Principaux documents
GF10669642
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
1000mm rod, 14mm diameter
Synonyme(s) :
AL297940
1 EA
2 520.00 CHF
2 520.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 520.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 520.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mars 2025
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 106-696-42
L × diam.
1000 mm × 14 mm