Principaux documents
GF10439298
Silicon carbide - hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
SJ603210
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 104-392-98
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
2.0 mm