GF06542153
Copper - O.F.H.C.
wire reel, 100m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV005280
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 065-421-53
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 m × 0.25 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N