Documents
GF04040154
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 50 × 50 mm, black
Synonyme(s) :
BI303130
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 040-401-54
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
12 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable