GF02482905
Molybdenum
wire reel, 200m, diameter 0.5mm, annealed, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005150
About This Item
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 024-829-05
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 m × 0.5 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N