GF02436083
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonyme(s) :
W 506010
About This Item
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 024-360-83
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm