Principaux documents
GF01908806
Chromium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.99%
Synonyme(s) :
CR000220
1 EA
3 440.00 CHF
3 440.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 440.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141709
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
3 440.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Devis pour commande en gros
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 019-088-06
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.0 mm
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable