Documents
GF01392050
Aluminum
powder, max. particle size 15 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonyme(s) :
AL006038
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 013-920-50
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Poids
500 g
Taille max. des part.
15 μm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Aluminum powder, max. particle size 400 micron, weight 500 g, purity 99.5%
GF09529768
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.9%
GF29060018
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
Aluminum