Principaux documents
GF00895035
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.11 mm, size 100 × 100 mm, oriented uni-axially oriented
Synonyme(s) :
FV301301
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-950-35
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.11 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable