F7008
2-Fluorobenzophenone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
98%
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N