Principaux documents
F4203
Sigma-Aldrich
2-Fluoroanisole
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Beilstein:
1859755
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
154-155 °C (lit.)
Pf
−39 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup