Key Documents
F19574
Sigma-Aldrich
2-Furanacrylonitrile, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-4,6H/b3-1+
Clé InChI
ZHKAQNFBQHPERX-HNQUOIGGSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup