Principaux documents
E17909
Sigma-Aldrich
S-Ethyl chlorothioformate
96%
Synonyme(s) :
(Ethylthio)carbonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCOSC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.2 psi ( 20 °C)
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
132 °C (lit.)
Densité
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCSC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClOS/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
QCMHWZUFWLOOGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter