DWKWGW538VTMLR
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in Russian, Polish, German, English), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW538VTMLR
About This Item
Caractéristiques
label Methanol (in Russian, Polish, German, English)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW538VTMLR
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages