DWKWGW537PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Acetone (in English, French, Spanish), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW537PML
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Acetone (in English, French, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW537PML
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages