DWKWGW447VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
WGW447VT
About This Item
Matériaux
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW447VT
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages