DWKWGW446VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
WGW446VT
About This Item
Matériaux
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW446VT
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages