DWKW216954
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), flat vinyl liner
Synonyme(s) :
W216954
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Caractéristiques
with cap
with cap
Conditionnement
case of 432 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216954
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
Capacité
(30 mL)
Raccords
28-400 neck
28-400