DWKCTA0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Synonyme(s) :
CTA0010P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CTA0010P
Capacité
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Catégories apparentées
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances